Sistema de conexión GL 45, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
1129750 1129751
554-3000EA 90.1 EUR
554-3000 554-3001
Sistema de conexión GL 45, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
Sistema de conexión con tapa de rosca PP GL 45 con dos o tres puertos de PTFE. Sistema modular flexible. Aplicaciones típicas: transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril (se reduce la evaporación).
  • Se pueden usar cuatro tamaños de tubo (1.6, 3.0, 3.2 o 6.0 mm) seleccionando el inserto correcto
  • La ecualización de la presión estéril es posible mediante el uso del filtro Membran
  • Los puertos no utilizados se pueden proporcionar con una tapa ciega