Ácido ortofosfórico 75% ≥75%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20623.292EA 70.4 EUR
20623.292 20623.361
Ácido ortofosfórico 75% ≥75%, GPR RECTAPUR®
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
Densidad: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 75 - 78 %
Density (20/4) 1.579 - 1.610
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm