Ácido polifosfórico ≥84%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L14856.AE L14856.AP
L14856.AEEA 36.1 EUR
L14856.AE L14856.AP
Ácido polifosfórico ≥84%
Ácido polifosfórico
Purity: ca 84% CAS No.: 8017-16-1 Odour: Odourless Merck Reference: 14,7580 UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00084480
Formula: H(PO₃H)nOH
Densidad: 2.1
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084480
Núm. CAS: 8017-16-1
EINECS: 232-417-0
UN: 3264
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,7580