Ácido ortofosfórico ≥85%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20621.320EA 154 EUR
20621.320 20621.364 20621.330 20621.460 20621.290
Ácido ortofosfórico ≥85%, GPR RECTAPUR®
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 85 - 87 %
Density (20/4) 1.680 - 1.710
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO3 + PO2 (as H3PO3) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.035 %
Ca + Mg (as Ca) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm