Ácido ortofosfórico 85% in water, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
295700010 295700025 295700100
ACRO295700010EA 101 EUR
ACRO295700010 ACRO295700025 ACRO295700100
Ácido ortofosfórico 85% in water, extra puro
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
Pto. de fusión: 21 °C
Densidad: 1,68 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Color scale ≤35 APHA
Titration with NaOH 84.5 to 86.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm