Ácido ortofosfórico 85% 85 ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido fosfórico
E582-500MLEA 161 EUR
E582-500ML E582-50ML
Ácido ortofosfórico 85% 85 ACS
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Pto. Ebullición: 158
Pto. de fusión: 21
Densidad: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,07344
Order Now
Resultados test especificaciones
Antimony <0.002%
APHA ≤10
Arsenic ≤0.0001%
Assay ≤85%
Calcium ≤0.002%
Chloride ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.001%
Insoluble Matter ≤0.001%
Iron ≤0.003%
Magnesium ≤0.002%
Manganese ≤0.5 ppm
Nitrate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Reducing Substances Pass
Sodium ≤0.025%
Sulphate ≤0.003%
Volatile Acids ≤0.001%