Ácido ortofosfórico 85% ≥85%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido fosfórico
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.9025 1.00573.2510 1.00573.9200 1.00573.0510
1.00573.1000EA 70.2 EUR
1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.9025 1.00573.2510 1.00573.9200 1.00573.0510
Ácido ortofosfórico 85% ≥85%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Pto. Ebullición: 158
Pto. de fusión: 21
Densidad: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,07344
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 21 °C
Boiling Point 158 °C
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 30.5 mm2/s (20 °C)