Ácido ortofosfórico 85% ≥85% Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido fosfórico
20626.292EA 143 EUR
20626.292 20626.361 20626.463
Ácido ortofosfórico 85% ≥85% Ph. Eur.
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 84.0 - 90.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Substances precipitated with ammonia Passes test
Hypophosphorous and phosphorous acids Passes test
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Residual solvents Unlikely by manuf.process