Ácido perrenico 76,5% 99.99% (trace metals basis) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
316180050 316180250
ACRO316180050EA 129 EUR
ACRO316180050 ACRO316180250
Ácido perrenico 76,5% 99.99% (trace metals basis) en solución acuosa
Ácido perrenico
Formula: HO₄Re
MW: 251.21 g/mol
Densidad: 2.16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011326
Núm. CAS: 13768-11-1
EINECS: 237-380-4
UN: 3264
ADR: 8 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 70 to 76.5 % (HReO4)
Total trace metal impurities ≤100 ppm