Ácido perrenico 75 - 80% ≥75-80% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11413.06 11413.14
11413.06EA 152 EUR
11413.06 11413.14
Ácido perrenico 75 - 80% ≥75-80% en solución acuosa
Ácido perrenico
CAS No.: 13768-11-1 Molecular Formula: HO4Re Formula Weight: 251.26 Density: 2.42 Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011326
Formula: HO₄Re
MW: 251.21 g/mol
Densidad: 2.42
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011326
Núm. CAS: 13768-11-1
EINECS: 237-380-4
UN: 3264
ADR: 8 II