Ácido sulfúrico 10%
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
PRLSMC310000.9010EA 0 EUR
PRLSMC310000.9010 PRLSMC310000.300 PRLSMC310000.9025
Ácido sulfúrico 10%
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Pto. Ebullición: 101 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,09064