Ácido sulfúrico 25% Alkalimetric, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
MQ300
1.00716.1000 1.00716.9025
1.00716.1000EA 23.81 EUR
1.00716.1000 1.00716.9025
Ácido sulfúrico 25% Alkalimetric, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Aluminum (Al) 0.05 ppm max.
Ammonium (NH4) 2 ppm max.
Arsenic (As) 0.01 ppm max.
Barium (Ba) 0.05 ppm max.
Beryllium (Be) 0.01 ppm max.
Bismuth (Bi) 0.1 ppm max.
Cadmium (Cd) 0.02 ppm max.
Calcium (Ca) 0.2 ppm max.