Ácido sulfúrico 25%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
84513.290EA
36.8
EUR
84513.290
84513.360
84513.460
Ácido sulfúrico 25%, GPR RECTAPUR®
Ácido sulfúrico
Formula:
H₂SO₄ Pto. Ebullición: >100 °C (1013 hPa) Densidad: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064589 Núm. CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Assay | 24 - 26 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |