Ácido sulfúrico 50%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
20696.293EA
38.4
EUR
20696.293
20696.460
Ácido sulfúrico 50%, TECHNICAL
Ácido sulfúrico
Formula:
H₂SO₄ Pto. Ebullición: >100 °C (1013 hPa) Densidad: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064589 Núm. CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 50 % |