Ácido sulfúrico solution_SC 49-51% Titrimetric HPLC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
84733-100ML 84733-500ML
84733-100MLEA 87.8 EUR
84733-100ML 84733-500ML
Ácido sulfúrico solution_SC 49-51% Titrimetric HPLC, Fluka™
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.290 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.375 - 1.405
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 220 nm Max. 0.04
Absorbance at 210 nm Max. 0.05
Suitability test (HPLC) complying