Ácido sulfúrico 62% Determination_fats_cheese_Gerber
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
84509.290EA 62.5 EUR
84509.290 84509.360
Ácido sulfúrico 62% Determination_fats_cheese_Gerber
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: >100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Density (20/4) 1.517 - 1.527
Assay 61.7 - 62.7 %