Ácido sulfúrico 90 - 91% ≥90-91%, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00729.0500 1.00729.2500 1.00729.9025
1.00729.0500EA 45.4 EUR
1.00729.0500 1.00729.2500 1.00729.9025
Ácido sulfúrico 90 - 91% ≥90-91%, Supelco®
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Boiling Point 300 °C
Density 1.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid