Ácido sulfúrico ≥90% para análisis de leche
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20695.290EA 34.5 EUR
20695.290 20695.324
Ácido sulfúrico ≥90% para análisis de leche
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 90 %
Density (20/4) 1.815 - 1.825