Tetróxido de osmio 2% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Osmio (VIII) óxido
45384.AB 45384.9W
45384.ABEA 186 EUR
45384.AB 45384.9W
Tetróxido de osmio 2% en solución acuosa
Tetróxido de osmio
CAS No.: 20816-12-0 Molecular Formula: OsO4 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Chlorine-like Merck Reference: 14,6893 UN No.: 3287 MDL No.: MFCD00011150
Formula: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011150
Núm. CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,6893