Tetróxido de osmio 4% w/w water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Osmio (VIII) óxido
319010050 319010100
ACRO319010050EA 202 EUR
ACRO319010050 ACRO319010100
Tetróxido de osmio 4% w/w water
Tetróxido de osmio
Formula: O₄Os
MW: 254.23 g/mol
Pto. Ebullición: 130
Pto. de fusión: 40
Densidad: 1.04 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011150
Núm. CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,06962
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Solution
Strength 3.92 to 4.08 %