Tetróxido de osmio 4% aqueous solution
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Osmio (VIII) óxido
45385.AB 45385.9W
45385.ABEA 196 EUR
45385.AB 45385.9W
Tetróxido de osmio 4% aqueous solution
Tetróxido de osmio
CAS No.: 20816-12-0 Molecular Formula: OsO4 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Chlorine-like Merck Reference: 14,6893 UN No.: 3287 MDL No.: MFCD00011150
Formula: O₄Os
MW: 254.23 g/mol
Pto. Ebullición: 130
Pto. de fusión: 40
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011150
Núm. CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,6893