(±)-Epiclorohidrina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Cloro-2,3-epoxipropano, (±)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, Epiclorohidrina, 3-Cloro-1,2-epoxipropano, (±)-1-Cloro-2,3-epoxipropano
A15823.36
A15823.0E
A15823.22
A15823.36EA
38.5
EUR
A15823.36
A15823.0E
A15823.22
(±)-Epiclorohidrina ≥99%
(±)-Epiclorohidrina
Purity: 99%
CAS No.: 106-89-8
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Flash Point: 32°(90°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.182
Refractive Index: 1.4380
Appearance: Colourless
Odour: Like chlorine
Melting Point: -57°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 79785
Merck Reference: 14,3611
UN No.: 2023
MDL No.: MFCD00005132
A cyclodextrin cross-linking reagent
Formula:
C₃H₅ClO MW: 92.52 g/mol Pto. Ebullición: 115…117 °C Pto. de fusión: –57 °C Densidad: 1.182 Pto. de inflamación: 32 °C (90 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005132 Núm. CAS: 106-89-8 EINECS: 203-439-8 UN: 2023 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,03642 |