(±)-sec-Butilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-2-Butylamine, (±)-2-Aminobutane
107810050 107810025 107810250 107811000 107815000
ACRO107810050EA 22.5 EUR
ACRO107810050 ACRO107810025 ACRO107810250 ACRO107811000 ACRO107815000
(±)-sec-Butilamina 99%
(±)-sec-Butilamina
Formula: C₄H₁₁N
MW: 73.14 g/mol
Pto. Ebullición: 63 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –104 °C
Densidad: 0.72 g/cm³
Pto. de inflamación: –19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008094
Núm. CAS: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
UN: 2734
ADR: 8 I
Índice Merck: 12,01579
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %