(±)-2-Butanol 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-Alcohol sec-butilico
220290010 220290025
ACRO220290010EA 74.7 EUR
ACRO220290010 ACRO220290025
(±)-2-Butanol 99+% para análisis
(±)-2-Butanol
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Pto. Ebullición: 99 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –115 °C
Densidad: 0,81 g/cm³
Pto. de inflamación: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004569
Núm. CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
GC ≤0.2 % Dibutyl ether
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Free acid (C4H8O2) ≤0.003 %
2-Propanol ≤0.2 % (GC)