(±)-2-Butanol, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-Alcohol sec-butilico
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
41871.AK
41871.K2
41871.AKEA
39.7
EUR
41871.AK
41871.K2
(±)-2-Butanol, anhidro 99%
(±)-2-Butanol
Purity: 99%
CAS No.: 78-92-2
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.808
Refractive Index: 1.3970
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -115°
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 1718765
Merck Reference: 14,1541
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004569
Formula:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ MW: 74.12 g/mol Pto. Ebullición: 98…101 °C Pto. de fusión: –115 °C Densidad: 0.808 Pto. de inflamación: 26 °C (79 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004569 Núm. CAS: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN: 1120 ADR: 3 II Índice Merck: 14,1541 |