(±)-2-Butanol, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: (±)-Alcohol sec-butilico
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09630.1000 1.09630.2500
1.09630.1000EA 81.8 EUR
1.09630.1000 1.09630.2500
(±)-2-Butanol, EMSURE® para análisis, Supelco®
(±)-2-Butanol
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 94
Pto. de fusión: –115 °C
Densidad: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 23
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004569
Núm. CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3
Índice Merck: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 99 - 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16.5 hPa (20 °C)
Flash Point 24 °C
Explosion Limit 1.4 - 9.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 390 °C
Evaporation number 20