(±)-2-Butanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: (±)-Alcohol sec-butilico
20811.292EA 34 EUR
20811.292 20811.326
(±)-2-Butanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
(±)-2-Butanol
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 94
Pto. de fusión: –115 °C
Densidad: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 23
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004569
Núm. CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 100 ppm