(±)-2-Butanol ≥99% para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
20812.295EA
54
EUR
20812.295
20812.320
(±)-2-Butanol ≥99% para análisis
(±)-2-Butanol
Formula:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Pto. Ebullición: 94 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –115 °C Densidad: 0,8534 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 23 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004569 Núm. CAS: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN: 1120 ADR: 3,III Índice Merck: 13,01540 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.0 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Boiling point | 98.5 - 100.5 °C |
Density (20/4) | 0.805 - 0.809 |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0.2 % |