(±)-2-Butanol, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: (±)-Alcohol sec-butilico
M-Clarity™ quality level = MQ100
96870-10ML-F 96870-1ML-F
96870-10ML-FEA 369 EUR
96870-10ML-F 96870-1ML-F
(±)-2-Butanol, Supelco®
(±)-2-Butanol
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –115 °C
Densidad: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004569
Núm. CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e027469aa134a1d4c8aa9d7d577c02059cf4a6bd&vid=7fc18cf3c496d9601d557b45146dc6561dc89923&prid=web&clid=SAPDAM