(±)-2-Hexanol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (±)-Methyl butyl carbinol, (±)-Butyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy hexane
156290500 156290100 156292500
ACRO156290500EA 124 EUR
ACRO156290500 ACRO156290100 ACRO156292500
(±)-2-Hexanol 99%
(±)-2-Hexanol
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004585
Núm. CAS: 626-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db7ec887376d519b077785cdead15c1aed20d58&vid=5c0c76fb523ec80ddb5134157d5d19ce7a63dcc3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4125 to 1.4155 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %