(±)-2-Octanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
129410010
129411000
129410025
ACRO129410010EA
50.5
EUR
ACRO129410010
ACRO129411000
ACRO129410025
(±)-2-Octanol 97%
(±)-2-Octanol
Formula:
C₈H₁₈O Pto. Ebullición: 174…181 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –38 °C Densidad: 0,81 g/cm³ Pto. de inflamación: 72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004591 Núm. CAS: 123-96-6 EINECS: 204-667-0 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,06785 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |