(±)-2-Octanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-96-6
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pleasant
Melting Point: -38°
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1719325
Merck Reference: 14,6752
MDL No.: MFCD00004591
Formula:
C₈H₁₈O Pto. Ebullición: 179…180 °C Pto. de fusión: –38 °C Densidad: 0,819 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004591 Núm. CAS: 123-96-6 EINECS: 204-667-0 UN: 1987 ADR: 3,III Índice Merck: 14,6752 |