(±)-2-Octanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20925.0100 8.20925.1000 8.20925.2500 8.20925.9026
8.20925.0100EA 48.6 EUR
8.20925.0100 8.20925.1000 8.20925.2500 8.20925.9026
(±)-2-Octanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Octanol
Formula: C₈H₁₈O
Pto. Ebullición: 180 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –39 °C
Densidad: 0,818 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004591
Núm. CAS: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
UN: 1987
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,06785
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.12 g/l (25 °C)
Melting Point -38 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 177 - 182 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.25 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C
Refractive Index 1.4234 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.80 - 7.40 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 - 260 °C