(±)-2-Pentanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
129980010 129985000 129980025
ACRO129980010EA 127 EUR
ACRO129980010 ACRO129985000 ACRO129980025
(±)-2-Pentanol 98%
(±)-2-Pentanol
Formula: C₅H₁₂O
Pto. Ebullición: 118…119 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,812 g/cm³
Pto. de inflamación: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004579
Núm. CAS: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
UN: 1105
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,07258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=cc73accd09f3b4e43eedad1fe603cf52c119ff25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.003 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %
Ketone ≤1 % (as methyl propyl ketone)