(±)-2-Pentanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 6032-29-7
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 33°(91°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.811
Refractive Index: 1.4060
Odour: Characteristic
Melting Point: -50°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1718819
Merck Reference: 14,7119
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00004579
Formula:
C₅H₁₂O Pto. Ebullición: 114…115 °C Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 0,811 Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004579 Núm. CAS: 6032-29-7 EINECS: 227-907-6 UN: 1105 ADR: 3,III Índice Merck: 14,7119 |