(±)-2-Pentanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0056-25ML P0056-500ML
TCIAP0056-25MLEA 19 EUR
TCIAP0056-25ML TCIAP0056-500ML
(±)-2-Pentanol ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Pentanol
Formula: C₅H₁₂O
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004579
Núm. CAS: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
UN: 1105
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,07119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e229546be466b7db3d77e283b37e0845ee948c2&vid=30f65c1a7d210878a0d1980a26a0b19dcbc3e906&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %