(±)-3-Octanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
203770500 203772500
ACRO203770500EA 74.6 EUR
ACRO203770500 ACRO203772500
(±)-3-Octanol 97%
(±)-3-Octanol
Formula: C₈H₁₈O
Pto. Ebullición: 174…176 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,825 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004590
Núm. CAS: 589-98-0
EINECS: 209-667-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.817 to 0.827 kg/l
GC ≥96.0 %