(±)-3-Octanol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
DL-3-Octanol
A14488.18
A14488.30
A14488.18EA
72.9
EUR
A14488.18
A14488.30
(±)-3-Octanol ≥97%
(±)-3-Octanol
Purity: 97%
CAS No.: 589-98-0
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Pleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1719310
MDL No.: MFCD00004590
Formula:
C₈H₁₈O MW: 130,23 g/mol Pto. Ebullición: 175…176 °C Pto. de fusión: –45 °C Densidad: 0,820 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004590 Núm. CAS: 589-98-0 EINECS: 209-667-4 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)