(±)-1,2-Propanodiol 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
158720010 158720025 158720250
ACRO158720010EA 62.7 EUR
ACRO158720010 ACRO158720025 ACRO158720250
(±)-1,2-Propanodiol 99%, extra puro
(±)-1,2-Propanodiol
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OH
Pto. Ebullición: 187 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064272
Núm. CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Índice Merck: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA