(±)-1,2-Propanodiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 57-55-6
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4320
Odour: Nearly Odourless
pH: neutral
Melting Point: -60°
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1340498
Merck Reference: 14,7855
MDL No.: MFCD00064272
Formula:
CH₃CH(OH)CH₂OH Pto. Ebullición: 186…188 °C Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 1,036 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064272 Núm. CAS: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Índice Merck: 14,7855 |