1,2-Propanediol, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos:
Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
1.07478.2500
1.07478.6025
1.07478.2500EA
431
EUR
1.07478.2500
1.07478.6025
1,2-Propanediol, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
(±)-1,2-Propanodiol
Formula:
CH₃CH(OH)CH₂OH Pto. Ebullición: 187,6 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –59 °C Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064272 Núm. CAS: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Índice Merck: 13,07947 |