(±)-1,2-Propanodiol, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
MQ200
8.22324.1000 8.22324.5000
8.22324.1000EA 49.43 EUR
8.22324.1000 8.22324.5000
(±)-1,2-Propanodiol, EMPLURA®, Supelco®
(±)-1,2-Propanodiol
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76.1 g/mol
Pto. Ebullición: 187.6
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 99
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064272
Núm. CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Índice Merck: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM