(±)-1,2-Propanodiol 99, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
24414.296EA 52.5 EUR
24414.296 24414.321 24414.365 24414.467
(±)-1,2-Propanodiol 99, TECHNICAL
(±)-1,2-Propanodiol
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76.1 g/mol
Pto. Ebullición: 187.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 99
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064272
Núm. CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Índice Merck: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Índice de refracción (20°C) 1.431 - 1.435