(±)-1,3-Butanodiol 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
107620010 107620025 107620100 107622500
ACRO107620010EA 52.2 EUR
ACRO107620010 ACRO107620025 ACRO107620100 ACRO107622500
(±)-1,3-Butanodiol 99%, extra puro
(±)-1,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Pto. Ebullición: 203…204 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –54 °C
Densidad: 1.01 g/cm³
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004554
Núm. CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Índice Merck: 13,01566
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA