(±)-1,3-Butanodiol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
A11684.0D A11684.0F A11684.AP
A11684.0DEA 234 EUR
A11684.0D A11684.0F A11684.AP
(±)-1,3-Butanodiol ≥99%
(±)-1,3-Butanodiol
Purity: 99% CAS No.: 107-88-0 Molecular Formula: C4H10O2 Formula Weight: 90.12 Flash Point: 109°(249°F) Refractive Index: 1.4400 Odour: Mild Melting Point: -50° Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 1731276 Merck Reference: 14,1567 MDL No.: MFCD00004554
Formula: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Pto. Ebullición: 203…204 °C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1.005
Pto. de inflamación: 109 °C (249 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004554
Núm. CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Índice Merck: 13,01566