(±)-1,3-Butanodiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01964.1000 8.01964.9200 8.01964.9025
8.01964.1000EA 71.2 EUR
8.01964.1000 8.01964.9200 8.01964.9025
(±)-1,3-Butanodiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
(±)-1,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Pto. Ebullición: 206…208 °C (1013 hPa)
Densidad: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 116
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004554
Núm. CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Índice Merck: 13,01566
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 207.5 °C (1.013 hPa)
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Refractive Index 1.4395 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 9.4 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 440 °C DIN 51794