(±)-1,2,4-Butanotriol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
L05138.06 L05138.14
L05138.06EA 27.8 EUR
L05138.06 L05138.14
(±)-1,2,4-Butanotriol 96%
(±)-1,2,4-Butanotriol
Purity: 96% CAS No.: 3068-00-6 Molecular Formula: C4H10O3 Formula Weight: 106.12 Flash Point: 188°(370°F) Refractive Index: 1.4750 Melting Point: -20° Boiling Point: 190-191°/18mm Beilstein Reference: 1733456 MDL No.: MFCD00002929
Formula: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Pto. Ebullición: 190…191 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,182
Pto. de inflamación: 188 °C (370 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002929
Núm. CAS: 3068-00-6
EINECS: 221-323-5