(±)-1-Bromo-2-metilbutano ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with potassium carbonate
H27078.14
H27078.06
H27078.14EA
706
EUR
H27078.14
H27078.06
(±)-1-Bromo-2-metilbutano ≥97% estabilizado
(±)-1-Bromo-2-metilbutano
Stabilized with potassium carbonate
Formula:
C₅H₁₁Br Pto. Ebullición: 121…122 °C Densidad: 1,223 Pto. de inflamación: 22 °C (79 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
5973-11-5 EINECS: 208-583-5 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,601 |