DL-Bornán-2-ona 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-1,7,7-Trimetil-2-norbornánona
164640010 164640051 164642500
ACRO164640010EA 86.6 EUR
ACRO164640010 ACRO164640051 ACRO164642500
DL-Bornán-2-ona 96%
DL-Bornán-2-ona
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Pto. Ebullición: 204 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 175…177 °C
Densidad: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074738
Núm. CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Residue after evaporation ≤0.1 %
Angle of optical rotation -0.15° to +0.15° (20°C, 589 nm) (c=10, alcohol)