DL-Bornán-2-ona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10936.0C
A10936.0E
A10936.22
A10936.36
A10936.0CEA
443
EUR
A10936.0C
A10936.0E
A10936.22
A10936.36
DL-Bornán-2-ona 96%
DL-Bornán-2-ona
Purity: 96%
CAS No.: 76-22-2
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 64°(147°F)
Physical Form: Crystalline powder or lumps
Density: 0.992
Appearance: White
Odour: Camphor-like
Melting Point: 172-176°
Boiling Point: 204°
Solubility: Soluble in alcohols, ether, chloroform, benzene
Beilstein Reference: 1907611
Merck Reference: 14,1732
UN No.: 2717
MDL No.: MFCD00074738
Formula:
C₁₀H₁₆O Pto. Ebullición: 204 °C Pto. de fusión: 172…176 °C Densidad: 0,992 Pto. de inflamación: 64 °C (147 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074738 Núm. CAS: 76-22-2 EINECS: 200-945-0 UN: 2717 ADR: 4.1,III Índice Merck: 14,1732 |